Merck
ENAH95E7293D
Enamine
spiro[azetidine-3,2'-chromene] hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.68
Número MDL:
Iupac Name
spiro[azetidine-3,2'-chromene] hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11NO.ClH/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(13-10)7-12-8-11;/h1-6,12H,7-8H2;1H
Clave InChI
SSCBFTLTKWPVSD-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685021
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685021
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)