Merck
ENAH95E728D3
Enamine
tert-butyl N-(5-formyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl (5-formyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H15N3O3/c1-10(2,3)16-9(15)11-8-5-7(6-14)13(4)12-8/h5-6H,1-4H3,(H,11,12,15)
Clave InChI
BPOYRBJQERKMKK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6309477
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6309477
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)