Merck
ENAH95E72847
Enamine
8,8-dimethyl-7,9-dioxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.22
Número MDL:
Iupac Name
8,8-dimethyl-7,9-dioxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-8(2)12-5-9(6-13-8)3-7(11)10-4-9/h3-6H2,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
QFNUIVWDIVPKTD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194199
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194199
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)