Merck
ENAH95E726C2
Enamine
tert-butyl 7-hydroxy-4-azaspiro[2.5]octane-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.3
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 7-hydroxy-4-azaspiro[2.5]octane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-4-9(14)8-12(13)5-6-12/h9,14H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
VMNNSPNZFMIABL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477499
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477499
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)