Merck
ENAH95E72433
Enamine
methyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl](prop-2-yn-1-yl)amino}acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.26
MDL number:
Iupac Name
methyl N-(tert-butoxycarbonyl)-N-(prop-2-yn-1-yl)glycinate
Inchi Code
1S/C11H17NO4/c1-6-7-12(8-9(13)15-5)10(14)16-11(2,3)4/h1H,7-8H2,2-5H3
InChI key
VLUTYZWXGQHRSY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107422
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107422
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)