ENAH9453E305
Enamine
(3R,5S)-3-methyl-5-phenylmorpholine hydrochloride
About This Item
mp
217-218
Iupac Name
(3R,5S)-3-methyl-5-phenylmorpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-9-7-13-8-11(12-9)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,11-12H,7-8H2,1H3;1H/t9-,11-;/m1./s1
Clave InChI
NGSNLLZWPJEGNT-FOKYBFFNSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27101793
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)