ENAH9453E270
Enamine
propan-2-yl 2-aminobutanoate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
isopropyl 2-aminobutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-6(8)7(9)10-5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H
Clave InChI
JYPZPJQJIKUEMF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7734041
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7734041
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)