Merck
ENAH9453E1A9
Enamine
methyl 4-(chloromethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.12
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-(chloromethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14ClNO2.ClH/c1-12-7(11)8(6-9)2-4-10-5-3-8;/h10H,2-6H2,1H3;1H
Clave InChI
OXFQKBRPYKKHCQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102572
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102572
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)