ENAH9453DF8F
Enamine
tert-butyl 4-(hydrazinecarbonyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-(hydrazinocarbonyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N4O3/c1-10(2,3)17-9(16)14-6-4-13(5-7-14)8(15)12-11/h4-7,11H2,1-3H3,(H,12,15)
Clave InChI
KLULCYVCVDSDPF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12442359
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)