Merck
ENAH9453DF73
Enamine
tert-butyl 4-(3-chloro-1,2,4-thiadiazol-5-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
304.8
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-chloro-1,2,4-thiadiazol-5-yl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17ClN4O2S/c1-11(2,3)18-10(17)16-6-4-15(5-7-16)9-13-8(12)14-19-9/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
ZZKZHPLTLFSQTO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27100651
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27100651
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)