Merck
ENAH9453DD70
Enamine
(1,3-oxazol-4-yl)methanethiol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.62
Número MDL:
Iupac Name
oxazol-4-ylmethanethiol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5NOS.ClH/c7-2-4-1-6-3-5-4;/h1,3,7H,2H2;1H
Clave InChI
FFYCSIKXNFOIMG-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112945
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112945
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)