Merck
ENAH9453DD3C
Enamine
potassium trifluoro[3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl]boranuide
About This Item
Peso molecular:
292.02
Número MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(3-(perfluoroethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)borate
Inchi Code
1S/C7H6BF8.K/c9-6(10,7(11,12)13)4-1-5(2-4,3-4)8(14,15)16;/h1-3H2;/q-1;+1
Clave InChI
MABDZMCKLCARJD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543222
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543222
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)