Merck
ENAH9453DB45
Enamine
1-(5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Iupac Name
1-(5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-6-2-5-9-10(6)8(3-4-8)7(11)12/h2,5H,3-4H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
ORCFVUUFJIZMLZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7971042
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7971042
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)