ENAH9453D915
Enamine
5-chloropyrazolo[1,5-a]quinazoline
About This Item
mp
130-131
Iupac Name
5-chloropyrazolo[1,5-a]quinazoline
Inchi Code
1S/C10H6ClN3/c11-10-7-3-1-2-4-8(7)14-9(13-10)5-6-12-14/h1-6H
Clave InChI
KWIZLLPTFZNCMK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980875
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)