Merck
ENAH9453D395
Enamine
3-fluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
295.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-fluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15FN2O.2ClH/c1-14-4-6-15(7-5-14)12-3-2-10(9-16)8-11(12)13;;/h2-3,8-9H,4-7H2,1H3;2*1H
Clave InChI
UENFENXCAYNCEG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273004
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273004
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)