Merck
ENAH9453D338
Enamine
2-chloro-1-(3-fluoropyridin-4-yl)ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.03
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-1-(3-fluoropyridin-4-yl)ethan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5ClFNO.ClH/c8-3-7(11)5-1-2-10-4-6(5)9;/h1-2,4H,3H2;1H
Clave InChI
DWRZBNCRPXETOE-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980881
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980881
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)