ENAH942F3024
Enamine
[2-(difluoromethoxy)ethyl](methyl)amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)-N-methylethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9F2NO.ClH/c1-7-2-3-8-4(5)6;/h4,7H,2-3H2,1H3;1H
Clave InChI
VMVLAMRSJKVVTK-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865049
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865049
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)