ENAH942F2DE3
Enamine
methyl[(4-methylcyclohexyl)methyl]amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-methyl-1-(4-methylcyclohexyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N.ClH/c1-8-3-5-9(6-4-8)7-10-2;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
CIDUNPXVCHMRHK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26974818
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)