ENAH942F2DD2
Enamine
3-iodoazetidine; trifluoroacetic acid
About This Item
Iupac Name
3-iodoazetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C3H6IN.C2HF3O2/c4-3-1-5-2-3;3-2(4,5)1(6)7/h3,5H,1-2H2;(H,6,7)
Clave InChI
COGUAKISLZNZIG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869811
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869811
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)