Merck
ENAH942F2D45
Enamine
ethyl (aminomethyl)(methyl)phosphinate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.58
Número MDL:
Iupac Name
ethyl (aminomethyl)(methyl)phosphinate hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H12NO2P.ClH/c1-3-7-8(2,6)4-5;/h3-5H2,1-2H3;1H
Clave InChI
ZGEFFEDYYCYIDL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975937
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975937
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)