Merck
ENAH942F2B95
Enamine
benzyl N-{5-amino-2,2-difluorospiro[2.3]hexan-1-yl}carbamate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
318.75
Número MDL:
Iupac Name
benzyl (5-amino-2,2-difluorospiro[2.3]hexan-1-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H16F2N2O2.ClH/c15-14(16)11(13(14)6-10(17)7-13)18-12(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5,10-11H,6-8,17H2,(H,18,19);1H
Clave InChI
VEZHBSMYJDQHMG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26978028
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26978028
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)