Merck
ENAH942F2B50
Enamine
tert-butyl N-[2-(pyrrolidin-3-yl)propan-2-yl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.33
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)propan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-12(4,5)9-6-7-13-8-9/h9,13H,6-8H2,1-5H3,(H,14,15)
Clave InChI
MNIHYAVDKLMINM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5204021
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5204021
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)