ENAH942F2B34
Enamine
tert-butyl (3R)-3-(2-aminoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (3R)-3-(2-aminoethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-9(8-13)4-6-12/h9H,4-8,12H2,1-3H3/t9-/m1/s1
Clave InChI
JHHBMDKAYOQBBB-SECBINFHSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6973669
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)