ENAH942F289D
Enamine
ethyl 3-(3-aminopropyl)benzoate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
ethyl 3-(3-aminopropyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO2.ClH/c1-2-15-12(14)11-7-3-5-10(9-11)6-4-8-13;/h3,5,7,9H,2,4,6,8,13H2,1H3;1H
Clave InChI
NWPUWGPJIQEGFK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26866501
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)