Merck
ENAH942F2868
Enamine
1-(4-chloro-3-methylpyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.54
Número MDL:
Iupac Name
(4-chloro-3-methylpyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9ClN2.2ClH/c1-5-6(8)2-3-10-7(5)4-9;;/h2-3H,4,9H2,1H3;2*1H
Clave InChI
REWMHUNOCPLGHI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975871
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975871
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)