ENAH942F2822
Enamine
7-bromo-3-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-2-one
About This Item
Iupac Name
7-bromo-3-hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzo[b]azepin-2-one
Inchi Code
1S/C10H10BrNO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(13)10(14)12-8/h2-3,5,9,13H,1,4H2,(H,12,14)
Clave InChI
LNGBCFLMWJJIKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26866220
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)