ENAH93E75AE9
Enamine
1-methyl-1H,4H,5H,6H,7H-pyrrolo[3,2-c]pyridine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.ClH/c1-10-5-3-7-6-9-4-2-8(7)10;/h3,5,9H,2,4,6H2,1H3;1H
Clave InChI
QYVFKKYCEGSZBW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605319
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)