Merck
ENAH93E75A8E
Enamine
7-methoxy-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.7
Número MDL:
Iupac Name
7-methoxy-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)6-10-7-9;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
Clave InChI
YGHARXWCCHHTJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563436
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563436
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)