Merck
ENAH93E75A8C
Enamine
3,6-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.25
MDL number:
Iupac Name
3,6-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-8-3-4-10-7-12-9(2)6-11(10)5-8/h3-5,9,12H,6-7H2,1-2H3
InChI key
ALLPRVVGAJZNQT-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3015905
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3015905
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)