Merck
ENAH93E75A50
Enamine
3-(piperidin-2-yl)quinoline dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.22
Número MDL:
Iupac Name
3-(piperidin-2-yl)quinoline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H16N2.2ClH/c1-2-6-13-11(5-1)9-12(10-16-13)14-7-3-4-8-15-14;;/h1-2,5-6,9-10,14-15H,3-4,7-8H2;2*1H
Clave InChI
VZLQWLJRJSMYMH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673421
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673421
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)