Merck
ENAH93E75A4A
Enamine
2-tert-butylazepane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.74
Número MDL:
Iupac Name
2-(tert-butyl)azepane hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-11-9;/h9,11H,4-8H2,1-3H3;1H
Clave InChI
IETBZDAANDKDNT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26666958
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26666958
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)