Merck
ENAH93E7590A
Enamine
tert-butyl N-(5-chloroquinolin-8-yl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.74
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-chloro-8-quinolinylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H15ClN2O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-11-7-6-10(15)9-5-4-8-16-12(9)11/h4-8H,1-3H3,(H,17,18)
Clave InChI
KBBPTCAXWUKYEK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3546878
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3546878
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)