Merck
ENAH93E7553A
Enamine
4,4,4-trifluoro-3-methoxybutan-2-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.6
Número MDL:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-3-methoxybutan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10F3NO.ClH/c1-3(9)4(10-2)5(6,7)8;/h3-4H,9H2,1-2H3;1H
Clave InChI
PVLNTKTYYMFSGF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667203
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667203
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)