ENAH93E754D3
Enamine
2-(2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)ethan-1-amine
About This Item
Iupac Name
2-(2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C13H16N2/c1-10-12(7-8-14)9-13(15-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9,15H,7-8,14H2,1H3
InChI key
ABLMBZMIUGUEIN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9807544
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)