ENAH93E75263
Enamine
1-(pyrazin-2-yl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(pyrazin-2-yl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3.ClH/c9-8(2-1-3-8)7-6-10-4-5-11-7;/h4-6H,1-3,9H2;1H
Clave InChI
WGPGCEPCSPXNBD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7548001
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)