Merck
ENAH93E751C2
Enamine
3-aminopyrrolidine-1-carbonyl fluoride hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.6
Número MDL:
Iupac Name
3-aminopyrrolidine-1-carbonyl fluoride hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9FN2O.ClH/c6-5(9)8-2-1-4(7)3-8;/h4H,1-3,7H2;1H
Clave InChI
QTATZIJERULZMB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26675649
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26675649
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)