Merck
ENAH93E74FAD
Enamine
3-chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClNO2S/c8-3-2-12-5-1-4(7(10)11)9-6(3)5/h1-2,9H,(H,10,11)
Clave InChI
FDGNVONVURZBLL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6237180
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6237180
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)