Merck
ENAH93E74F7E
Enamine
3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.13
Número MDL:
Iupac Name
3-(perfluoroethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7F5O2/c9-7(10,8(11,12)13)6-1-5(2-6,3-6)4(14)15/h1-3H2,(H,14,15)
Clave InChI
XWWHFJZSOZYDKF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536754
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536754
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)