Merck
ENAH93E74DA0
Enamine
2-fluoro-4-(2-fluoroethoxy)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.16
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-(2-fluoroethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c10-3-4-14-6-1-2-7(9(12)13)8(11)5-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,12,13)
Clave InChI
ZGXGUZVUZCBDMZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4527456
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4527456
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)