Merck
ENAH93E74AF8
Enamine
benzyl (1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.74
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
benzyl (1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16N2O2.ClH/c16-13(15-8-11-6-12(15)7-14-11)17-9-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,11-12,14H,6-9H2;1H/t11-,12-;/m0./s1
Clave InChI
GEDRHVIXZJGOCZ-FXMYHANSSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26632318
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26632318
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)