ENAH93E749EA
Enamine
2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O3/c9-6-2-1-4(14-8(10)11)3-5(6)7(12)13/h1-3,8H,(H,12,13)
Clave InChI
DOFWCBUILGUUQF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5134878
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)