Merck
ENAH93E749A5
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxy-4,4-dimethylpentanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
261.32
Número MDL:
Iupac Name
2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxy-4,4-dimethylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C12H23NO5/c1-11(2,3)8(14)7(9(15)16)13-10(17)18-12(4,5)6/h7-8,14H,1-6H3,(H,13,17)(H,15,16)
Clave InChI
JXQDNPABVJXKMH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7340552
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7340552
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)