Merck
ENAH93E7499A
Enamine
methyl 2-(aminomethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.65
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-(aminomethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9N5O2.ClH/c1-15-7(14)5-3-10-8-11-6(2-9)12-13(8)4-5;/h3-4H,2,9H2,1H3;1H
Clave InChI
BKIQNMAFKDECEC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26622380
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26622380
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)