Merck
ENAH93E74938
Enamine
1-(6-chloropyridin-3-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.09
Número MDL:
Iupac Name
1-(6-chloropyridin-3-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClN2.ClH/c9-7-2-1-6(5-11-7)8(10)3-4-8;/h1-2,5H,3-4,10H2;1H
Clave InChI
LNWSXCFZULWRDY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22169240
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22169240
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)