Merck
ENAH93E7483E
Enamine
1-[(3R)-3-aminopyrrolidin-1-yl]ethan-1-one dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.1
Número MDL:
Iupac Name
(R)-1-(3-aminopyrrolidin-1-yl)ethan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.2ClH/c1-5(9)8-3-2-6(7)4-8;;/h6H,2-4,7H2,1H3;2*1H/t6-;;/m1../s1
Clave InChI
MDJUWYXENKZXCU-QYCVXMPOSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26866359
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26866359
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)