Merck
ENAH93E74822
Enamine
methyl 3-[2-amino-N-methyl-3-(methylsulfanyl)propanamido]propanoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.78
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(2-amino-N-methyl-3-(methylthio)propanamido)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O3S.ClH/c1-11(5-4-8(12)14-2)9(13)7(10)6-15-3;/h7H,4-6,10H2,1-3H3;1H
InChI key
RAKJKRQKADMTCJ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573163
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573163
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)