ENAH93E746D7
Enamine
6-bromo-3,4-difluoro-2-iodoaniline
About This Item
mp
38-42
Iupac Name
6-bromo-3,4-difluoro-2-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H3BrF2IN/c7-2-1-3(8)4(9)5(10)6(2)11/h1H,11H2
Clave InChI
HDYMHMVMESSXBO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673784
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)