ENAH93E746BA
Enamine
2-(4-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetonitrile
About This Item
Iupac Name
2-(4-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H6IN3/c1-10-4-5(7)6(9-10)2-3-8/h4H,2H2,1H3
Clave InChI
RRDPOWRBXCZINK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22839767
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)