Merck
ENAH93E74660
Enamine
6-bromo-7-chloropyrazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.48
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-bromo-7-chloropyrazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-6-2-1-5-3-4-10-11(5)7(6)9/h1-4H
Clave InChI
QDFKAZLNLYFINQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6782344
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6782344
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)