Merck
ENAH93E7421D
Enamine
2-({[3-(difluoromethoxy)phenyl]methyl}amino)propan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.24
Número MDL:
Iupac Name
2-((3-(difluoromethoxy)benzyl)amino)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C11H15F2NO2/c1-8(7-15)14-6-9-3-2-4-10(5-9)16-11(12)13/h2-5,8,11,14-15H,6-7H2,1H3
Clave InChI
NHFZHCKGIMKWIM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12156438
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12156438
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)